Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, to porte, Luer låse
Artikelnummer. 17885716
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17885716 2 l
1 options
Artikelnummer. 17885716 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30961.16
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific Labtainer 2D BioProcess Containere (BPC'er) er sammensat af Aegis 5-14 enkeltvævs, flerlagsfilm.
Funktioner af Labtainer 2D BPC omfatte:
• Hjælper med at eliminere de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og reducerer krydskontamineringsrisici
• Konstrueret i en ISO 7 renrum under cGMP-forhold
Anvendelser af Labtainer 2D BPC omfatte:
• Høst fra, foder ind i og opsaml prøver fra bioreaktorer og fermentorer
• Forbered og opbevar buffer, dyrkningsmedier og procesvæske
• Saml kromatografifoder og fraktioner
• Høst, opbevaring og transport af bulklægemiddelprodukt
og bulklægemiddelprækursorer Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi
Vælg fra branchens ’største komponentbibliotek med over 20.000 unikke komponenter, der inkluderer:
• Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil
• —Konnektorer lynkoblinger/afbrydere, aseptiske tilslutninger og afbrydere, damp-til- og dampgennemgangsforbindelser
• —Filtre, der anvendes til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og udluftningsfiltre
• Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone
• Prøveporte —septum-stil og nålefri porte
• Klemmer —skydere, klemme og krympebånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 7
Farve Klarhed
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Bioprocessing
Sterilitet Steril
Slange stil C-Flex
Filmbeskrivelse Aegis 5-14
Port detalje 2 porte
Mængde 2 L
Kapacitet (metrisk) 2 l