Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, to porte, Luer låse + MPC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17820607
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17820607 50 ml
17830607 100 ml
17840667 250 ml
17830667 500 ml
17850607 1 l
17860607 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17820607 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31048.11
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Labtainer 2D BioProcess Containere (BPC'er) er sammensat af Aegis 5-14 enkeltvævs, flerlagsfilm.
Funktioner af Labtainer 2D BPC omfatte:
• Hjælper med at eliminere de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og reducerer krydskontamineringsrisici
• Konstrueret i en ISO 7 renrum under cGMP-forhold
Anvendelser af Labtainer 2D BPC omfatte:
• Høst fra, foder ind i og opsaml prøver fra bioreaktorer og fermentorer
• Forbered og opbevar buffer, dyrkningsmedier og procesvæske
• Saml kromatografifoder og fraktioner
• Høst, opbevaring og transport af bulklægemiddelprodukt
og bulklægemiddelprækursorer Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi
Vælg fra branchens ’største komponentbibliotek med over 20.000 unikke komponenter, der inkluderer:
• Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil
• —Konnektorer lynkoblinger/afbrydere, aseptiske tilslutninger og afbrydere, damp-til- og dampgennemgangsforbindelser
• —Filtre, der anvendes til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og udluftningsfiltre
• Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone
• Prøveporte —septum-stil og nålefri porte
• Klemmer —skydere, klemme og krympebånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (applikation) Bioprocessing
Filmbeskrivelse Aegis 5-14
Port detalje 3 porte
Mængde 50 mL
Slange stil C-Flex
Certificeringer/compliance ISO 7