Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, tre porte, Luer låse
GREENER_CHOICE
Product Code. 17890667
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
2000 ml
5 l
10 l
20 l
50 l
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk)
17890667 2 l
17870607 50 ml
17880667 100 ml
17800677 250 ml
17890607 500 ml
17800617 1 l
17820677 2000 ml
17840607 5 l
17870667 10 l
17880607 20 l
17860667 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 17890667 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. SH31049.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Add to basket
Add to basket
Thermo Scientific Labtainer 2D BioProcess Containere (BPC'er) er sammensat af Aegis 5-14 enkeltvævs, flerlagsfilm.
Funktioner af Labtainer 2D BPC omfatte:
• Hjælper med at eliminere de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og reducerer krydskontamineringsrisici
• Konstrueret i en ISO 7 renrum under cGMP-forhold
Anvendelser af Labtainer 2D BPC omfatte:
• Høst fra, foder ind i og opsaml prøver fra bioreaktorer og fermentorer
• Forbered og opbevar buffer, dyrkningsmedier og procesvæske
• Saml kromatografifoder og fraktioner
• Høst, opbevaring og transport af bulklægemiddelprodukt
og bulklægemiddelprækursorer Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi
Vælg fra branchens ’største komponentbibliotek med over 20.000 unikke komponenter, der inkluderer:
• Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil
• —Konnektorer lynkoblinger/afbrydere, aseptiske tilslutninger og afbrydere, damp-til- og dampgennemgangsforbindelser
• —Filtre, der anvendes til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og udluftningsfiltre
• Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone
• Prøveporte —septum-stil og nålefri porte
• Klemmer —skydere, klemme og krympebånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 7
Farve Klarhed
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Bioprocessing
Sterilitet Steril
Slange stil C-Flex
Filmbeskrivelse Aegis 5-14
Port detalje 3 porte
Mængde 2 L
Kapacitet (metrisk) 2 l