Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, tre porte, Luer låse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17870607
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
2000 ml
5 l
10 l
20 l
50 l
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17870607 50 ml
17880667 100 ml
17800677 250 ml
17890607 500 ml
17800617 1 l
17820677 2000 ml
17840607 5 l
17870667 10 l
17880607 20 l
17860667 50 l
17890667 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17870607 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31050.11
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Labtainer 2D BioProcess Containere (BPC'er) er sammensat af Aegis 5-14 enkeltvævs, flerlagsfilm.
Funktioner af Labtainer 2D BPC omfatte:
• Hjælper med at eliminere de nødvendige rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og reducerer krydskontamineringsrisici
• Konstrueret i en ISO 7 renrum under cGMP-forhold
Anvendelser af Labtainer 2D BPC omfatte:
• Høst fra, foder ind i og opsaml prøver fra bioreaktorer og fermentorer
• Forbered og opbevar buffer, dyrkningsmedier og procesvæske
• Saml kromatografifoder og fraktioner
• Høst, opbevaring og transport af bulklægemiddelprodukt
og bulklægemiddelprækursorer Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi
Vælg fra branchens ’største komponentbibliotek med over 20.000 unikke komponenter, der inkluderer:
• Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil
• —Konnektorer lynkoblinger/afbrydere, aseptiske tilslutninger og afbrydere, damp-til- og dampgennemgangsforbindelser
• —Filtre, der anvendes til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og udluftningsfiltre
• Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone
• Prøveporte —septum-stil og nålefri porte
• Klemmer —skydere, klemme og krympebånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 7
Farve Klarhed
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Bioprocessing
Sterilitet Steril
Slange stil C-Flex
Filmbeskrivelse Aegis 5-14
Port detalje 3 porte
Mængde 50 mL
Kapacitet (metrisk) 50 ml