Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container , BioTitan holdere, to porte, Luer Lock + MPC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17899706 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17899706 100 ml
17869706 50 ml
17829716 250 ml
17859716 500 ml
17867846 1 l
17819726 2 l
31940828 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17899706 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31293.12
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container er sammensat af Aegis5-14 single-web, flerlagsfilm.
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container er sammensat af Aegis5-14 single-web, flerlagsfilm.
Funktioner af Thermo Scientific 2D BPC systemet omfatter:
•Nu fremstillet med BioTitan Retentionsenhed designet —til at give overlegen universel retention, der minimerer risikoen for lækage og fejl ved tilslutningspunktet
• Bruges til at eliminere efterbrugsrengøringstrin påkrævet med genbrugelige beholdere og for at reducere krydskontamineringsrisici
• Konstrueret i en ISO 7 renrum under cGMP-forhold
Ansøgninger af Thermo Scientific 2D BPC omfatte:
•Høst fra, foder ind i og opsaml prøver fra bioreaktorer og fermentorer
• Forberedelse og opbevaring af buffer, dyrkningsmedier og procesvæske
• Kromatografifoder og fraktionsopsamling
• Høst, opbevaring og transport af bulklægemiddelprodukt og bulklægemiddelprækursorer
Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi
Vælg fra branchens største ’komponentbibliotek med over 20.000 unikke komponenter, der inkluderer:
•Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil
• —Konnektorer lynkoblinger/afbrydere, aseptiske tilslutninger og afbrydere, damp-til- og dampgennemgangsforbindelser
• —Filtre, der anvendes til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og udluftningsfiltre
• Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone
• Prøveporte —septum-stil og nålefri porte
• Klemmer —skydere, klemme og krympebånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Mængde 100 mL
Slange stil TPE