Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container , BioTitan holdere, 3 porte, Single Pk - Edge Ports
Artikelnummer. 17899746 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
5 l
10 l
20 l
50 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17899746 10 l
17859756 2 l
17879746 5 l
17809756 20 l
17849756 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17899746 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31296.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-02-2027
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container er sammensat af Aegis5-14 single-web, flerlagsfilm.
Med Thermo Scientific 2D Labtainer er BioTitan BioProcess Container lavet af Aegis5-14 enkelt-web, flerlags film.
Funktioner ved Thermo Scientific 2D-systemet BPC inkluderer:
  • Nu fremstillet med retentionsenheden—, BioTitan der er designet til at give overlegen universel fastholdelse, som minimerer risikoen for lækage og svigt ved tilslutningsstedet
  • Brug for at eliminere rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og for at reducere krydskontamineringsrisici
  • Bygget i et ISO 7-tommers renrum under cGMP-forhold
Anvendelser af Thermo Scientific 2D BPC inkluderer:
  • Høst fra, fodre ind i og indsamle prøver fra bioreaktorer og fermentorer
  • Forberedelse og opbevaring af buffer, kulturmedier og procesvæske
  • Kromatografi-tilførsel og fraktionsindsamling
  • Høst, opbevaring og transport af bulk-lægemiddelprodukter og bulk-lægemiddelprækursorer
Tilpas standardsystemer BPC til optimeret engangsteknologi
Vælg fra branchens største komponentbibliotek med over 20.000 unikke komponenter, der inkluderer:
  • Fittings—lige, reducerende, albue-, T-stil, X-stil og kryds-stil
  • Stik Hurtigstikker—/afkoblinger, aseptiske stik og afkoblinger, damp-til- og damp-gennem-stik
  • Filtre—brugt til reduktion af biobelastning; sterilisationsfiltre og ventilationsfiltre
  • Rørtermoplastiske—elastomerer, platinhærdet silikone
  • Prøveporte—i septum-stil og nålefrie porte
  • Klemme-glidere—, klem- og krimpbånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grønne funktioner ISCC PLUS
Kapacitet (metrisk) 10 l
Mængde 10 L
Rørledning 2 MPC Indsats, polycarbonat, slangelængde: 8 cm (3 in.), ID x OD: 9,6 x 12,7 mm (0,378 x 0,50 in.)
Rørledning 3 Injektionsport, slangelængde: 8 cm (3 in.), ID x OD: 6,35 x 9,53 mm (0,25 x 0,375 in.)
Rørledning 1 MPC Indsats, polycarbonat, slangelængde: 8 cm (3 in.), ID x OD: 9,6 x 12,7 mm (0,378 x 0,50 in.)
Slange stil TPE