Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container , BioTitan holdere, 3 porte, Single Pk - Edge Ports
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17859756 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
5 l
10 l
20 l
50 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17859756 2 l
17879746 5 l
17899746 10 l
17809756 20 l
17849756 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17859756 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31296.05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18575.00 DKK
    15912.74 DKK / Pakke med 10
    Spare 2662.26 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container er sammensat af Aegis5-14 single-web, flerlagsfilm.
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container er sammensat af Aegis5-14 single-web, flerlagsfilm.
Funktioner af Thermo Scientific 2D BPC systemet omfatter:
  • Nu fremstillet med BioTitan Retentionsenhed designet —til at give overlegen universel retention, der minimerer risikoen for lækage og fejl ved tilslutningspunktet
  • Bruges til at eliminere efterbrugsrengøringstrin påkrævet med genbrugelige beholdere og for at reducere krydskontamineringsrisici
  • Konstrueret i en ISO 7 renrum under cGMP-forhold
Ansøgninger af Thermo Scientific 2D BPC omfatte:
  • Høst fra, foder ind i og opsaml prøver fra bioreaktorer og fermentorer
  • Forberedelse og opbevaring af buffer, dyrkningsmedier og procesvæske
  • Kromatografifoder og fraktionsopsamling
  • Høst, opbevaring og transport af bulklægemiddelprodukt og bulklægemiddelprækursorer
Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi
Vælg fra branchens største komponentbibliotek med over 20.000 unikke komponenter, der inkluderer:
  • Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil
  • Konnektorer —lynkoblinger/afbrydere, aseptiske tilslutninger og afbrydere, damp-til- og dampgennemgangsforbindelser
  • Filtre, —der anvendes til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og udluftningsfiltre
  • Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone
  • Prøveporte —septum-stil og nålefri porte
  • Klemmer —skydere, klemme og krympebånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 l
Mængde 2 L
Rørledning 2 MPC Indsats, polycarbonat, slangelængde: 8 cm (3 in.), ID x OD: 9,6 x 12,7 mm (0,378 x 0,50 in.)
Rørledning 3 Injektionsport, slangelængde: 8 cm (3 in.), ID x OD: 6,35 x 9,53 mm (0,25 x 0,375 in.)
Rørledning 1 MPC Indsats, polycarbonat, slangelængde: 8 cm (3 in.), ID x OD: 9,6 x 12,7 mm (0,378 x 0,50 in.)
Slange stil TPE