Få mere at vide
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container , BioTitan holdere, tre porte, Luer-låse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7221881 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
2 l
5 l
10 l
20 l
50 l
Artikelnummer. 17889686
Brand: Thermo Scientific™ SH31294.05
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container er sammensat af Aegis5-14 single-web, flerlagsfilm.
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container er sammensat af Aegis5-14 single-web, flerlagsfilm.
Funktioner af Thermo Scientific 2D BPC systemet omfatter:
•Nu fremstillet med BioTitan Retentionsenhed designet —til at give overlegen universel retention, der minimerer risikoen for lækage og fejl ved tilslutningspunktet
• Bruges til at eliminere efterbrugsrengøringstrin påkrævet med genbrugelige beholdere og for at reducere krydskontamineringsrisici
• Konstrueret i en ISO 7 renrum under cGMP-forhold
Ansøgninger af Thermo Scientific 2D BPC omfatte:
•Høst fra, foder ind i og opsaml prøver fra bioreaktorer og fermentorer
• Forberedelse og opbevaring af buffer, dyrkningsmedier og procesvæske
• Kromatografifoder og fraktionsopsamling
• Høst, opbevaring og transport af bulklægemiddelprodukt og bulklægemiddelprækursorer
Tilpas standard BPC systemer til optimeret engangsteknologi
Vælg fra branchens største ’komponentbibliotek med over 20.000 unikke komponenter, der inkluderer:
•Beslag —lige, reducerende, albue, T-stil, X-stil og tværstil
• —Konnektorer lynkoblinger/afbrydere, aseptiske tilslutninger og afbrydere, damp-til- og dampgennemgangsforbindelser
• —Filtre, der anvendes til reduktion af biobelastning; steriliseringsfiltre og udluftningsfiltre
• Slange —termoplastiske elastomerer, platinhærdet silikone
• Prøveporte —septum-stil og nålefri porte
• Klemmer —skydere, klemme og krympebånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 l
Mængde 2 L
Slange stil TPE