Få mere at vide
Sartorius™ Labsorb™ Polyethylen belagt papir
Shop alle Sartorius produkter
Dimensioner (L x B):
460 x 570 mm
480 x 600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Overfladebeskyttelsespapir
- Med cellulosesiden opad absorberer papiret væsker, som stoppes af polyethylenlaget, der forhindrer i at trænge igennem
- Med polyethylensiden opad, nyttig til genvinding af værdifulde eller giftige væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Labsorb |
| Materiale | Polyethylen-belagt papir |
| Mængde | 50 Pk. |
| Type | Overfladebeskyttelsespapir |
| Dimensioner (L x B) | 480 x 600 mm |