Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Labowater DM 4000
Beskrivelse
- Ionbyttepatron med ca. 26 L regenererbar blandet bed-resin
- Trykbestandigt rustfrit stålhus (1.4571)
- Maksimalt driftstryk op til 10 bar
- Flowhastighed op til 1000 L/t
- Kapacitet ca. 4000 L ved 10° samlede opløste stoffer
- Ren vandkvalitet: 0,1 til 20 μS/cm
- Maksimal vandtemperatur: 30 °C
- Dimensioner ø x H 239 x 703 mm
- Forbindelse R 0,75 tommer Ekstern tråd
- Vægt: ca. 25 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ionpatron |
| Maks. Flowhastighed | 1000 L |