Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Labowater DM 2800
Beskrivelse
- Ionbyttepatron med ca. 20 L regenererbar blandet bed-resin
- Trykbestandigt rustfrit stålhus (1.4571)
- Maksimalt driftstryk op til 10 bar
- Flowhastighed op til 950 L
- Kapacitet ca. 2800 L ved 10° samlede opløste stoffer
- Ren vandkvalitet: 0,1 til 20 μ
- Maksimal vandtemperatur: 30 °C
- Mål ø x H 239 x 560 mm
- Forbindelse: R 0,75 tommer ekstern tråd
- Vægt: ca. 20 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ionpatron |
| Maks. Flowhastighed | 950 L |