Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Labowater DM 1500
Artikelnummer. 31908760
Artikelnummer. 31908760 Leverandør SHP Steriltechnik AG Leverandørnr. 81.2115.000.000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Trykbestandig ionbyttepatron lavet af højkvalitets rustfrit stål, fyldt med cirka 13 l regenererbar blandet bund-bund harpiks.
  • Ionbyttepatron med cirka 13 L regenererbar blandet bed-resin
  • Trykbestandigt rustfrit stålhus (1.4571)
  • Maksimalt driftstryk op til 10 bar
  • Flowhastighed op til 300 L/t
  • Kapacitet: ca. 1500 L ved 10° opløste stoffer i alt
  • Ren vandkvalitet: 0,1 til 20 μS/cm
  • Maksimal vandtemperatur: 30 °C
  • Dimensioner ø x H 239 x 398 mm
  • Forbindelse: R 0,75 tommer ekstern tråd
  • Vægt: ca. 14 kg
Tekniske data
Type Ionpatron
Maks. Flowhastighed 300 L