Få mere at vide
Welch™ Laboratorievakuumsystem med ballastventil af glas
Artikelnummer. 11872253 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Flowhastighed:
33 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11872253 33 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11872253 Leverandør Welch™ Leverandørnr. 115037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29650.00 DKK
    26248.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 3401.88 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Laboratorievakuumsystemet bruges til at skabe et kontrolleret vakuummiljø og bruges almindeligvis til applikationer som blandt andet filtrering, destillation og opløsningsmiddelfordampning. Glasballastventilen giver mulighed for præcis kontrol af gasstrømmen ind i systemet.
  • Letter fjernelse af gas eller damp
  • Glasballastventil giver mulighed for finjustering af vakuumet
  • Kemisk resistent
  • Udskiller på sugesiden med rundbundet kolbe
  • Samlet, klar til tilslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 2 l/min. (ved 60 Hz i m 3 ), 1,8 L/min. (ved 50 Hz i m 3 )
Inkluderer Ballastventil i glas
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 360 x 310 x 445 mm
Dybde (metrisk) 310 mm
Model- LVS 201 T
Støjniveau <45 dB
Vægt (engelsk) 33.1 lb.
Vægt (metrisk) 15 kg
Flowhastighed 33 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 17,5''
Samlet højde (metrisk) 445 mm
Samlet bredde (engelsk) 14,2 tommer
Samlet bredde (metrisk) 360 mm
Pumpetype Vakuumpumpe
Applikationer Fjernelse af gas eller damp
Antal etaper 3
Maksimalt tryk <2 mbar
Spænding 230 V