Få mere at vide
Welch™ Laboratoriestøvsugersystem 105 T -10ef +
Artikelnummer. 16676895 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Flowhastighed:
18 l/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
16676895 18 l/min.
1 options
Artikelnummer. 16676895 Leverandør Welch™ Leverandørnr. 124184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35870.00 DKK
    31749.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 4120.79 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Laboratorievakuumsystem 105 T -10ef + - Hurtigere destillation af bedre kvalitet og opløsningsmiddelkoncentration.
  • Hurtigere destillation af bedre kvalitet og opløsningsmiddelkoncentration
  • LVS 105 T -10 ef + systemet er specielt designet til opløsningsmiddeldestillation/-fordampning og består af en kemisk membranpumpe og VCpro 600-seriens digital controller med rpm motorhastighedskontrol (ecoflex teknologi).
  • Væskeudskiller og udstødningsemissionskondensator til optimal genvinding af opløsningsmidler er også inkluderet.
  • Designet til kemiske applikationer er alle fugtede dele lavet af kemisk resistente materialer af høj kvalitet og klart plastbelagt glas.
  • Ideel til fordampning af opløsningsmidler med højt og lavt kogepunkt.
  • Den kemikalieresistente membranpumpe (MPC serie) giver et dybt stabilt vakuum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 250 x 260 x 435 mm
Materiale PTFE, PEEK
Model- LVS 105 T -10 ef +
Vægt (metrisk) 9.5 kg
Flowhastighed 18 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Pumpetype Vakuumsystem
Maksimalt tryk 2 mbar
Spænding 115/230 V
Til brug med (applikation) Fordampning af opløsningsmidler med højt og lavt kogepunkt