Få mere at vide
DuraLab Laboratorievogn Lille
Beskrivelse
- Fremstillet af genbrugt polypropylen for at minimere miljøpåvirkningen
- Forstærket med solide stålblokke for øget styrke og holdbarhed
- Udstyret med 4 gummihjul, herunder 2 med låse, for sikker og jævn mobilitet
- Fremstillet af polymerer blandet af nylonfibre af høj kvalitet, så de kan modstå krævende forhold
- Designet med en bæreevne på 250 kg til pålidelig brug i laboratorier
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sporvogn |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (L x B x H) | 850 x 480 x 1080 mm |
| Bæreevne (engelsk) | 551.15 lb. |
| Bæreevne (metrisk) | 250 kg |
| Materiale | Aluminium, Polypropylen, Høj modulus gummi, Polymer |
| Antal hylder | 4 |