Få mere at vide
DuraLab Laboratorievogn Lille
Artikelnummer. 30280282
Skift visning
Antal hylder:
2
3
4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal hylder
30280282 3
30280267 2
30280297 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30280282 Leverandør DuraLab Leverandørnr. DRL0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 DKK
    1046.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 83.82 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Let og alsidig med en kapacitet på 250 kg, designet med præcisionshjul og bremser for jævn, sikker og pålidelig mobilitet.
  • Fremstillet af genbrugt polypropylen for at minimere miljøpåvirkningen
  • Forstærket med solide stålblokke for øget styrke og holdbarhed
  • Udstyret med 4 gummihjul, herunder 2 med låse, for sikker og jævn mobilitet
  • Fremstillet af polymerer blandet af nylonfibre af høj kvalitet, så de kan modstå krævende forhold
  • Designet med en bæreevne på 250 kg til pålidelig brug i laboratorier
Tekniske data
Produkttype Treble Trolley
Farve Sort
Dimensioner (L x B x H) 850 x 480 x 1020 mm
Bæreevne (engelsk) 551.15 lb.
Bæreevne (metrisk) 250 kg
Materiale Aluminium, Polymer, Polypropylen, Høj modulus gummi
Antal hylder 3