Få mere at vide
DuraLab Laboratorievogn Lille
Artikelnummer. 30280256
Skift visning
Produkttype:
Dobbelt Trolley
Treble Trolley
Vogn med dør
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
30280256 Dobbelt Trolley
30280278 Treble Trolley
30280266 Vogn med dør
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30280256 Leverandør DuraLab Leverandørnr. DRL0014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.00 DKK
    873.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 68.39 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Alsidig og let, bygget med en lasteevne på 250 kg og præcisionshjul, herunder to med bremser for jævn mobilitet.
  • Fremstillet af genanvendt polypropylen for at understøtte bæredygtighed
  • Forstærket med solide stålblokke for øget holdbarhed
  • Udstyret med 4 gummihjul, herunder 2 med låse, for stabilitet og nem bevægelse
  • Bygget til at modstå krævende laboratorieforhold ved brug af polymerer af høj kvalitet
  • Designet med en bæreevne på 250 kg for pålidelig ydeevne
Tekniske data
Produkttype Dobbelt Trolley
Farve Sort
Dimensioner (L x B x H) 870 x 490 x 990 mm
Bæreevne (engelsk) 551.15 lb.
Bæreevne (metrisk) 250 kg
Materiale Aluminium, Polypropylen, Polymer, Høj modulus gummi
Antal hylder 2