Få mere at vide
DuraLab Laboratorievogn stor
Artikelnummer. 30280264
Skift visning
Antal hylder:
2
3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal hylder
30280264 3
30280262 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30280264 Leverandør DuraLab Leverandørnr. DRL0005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 DKK
    1349.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 110.03 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratorievogne er lette, alsidige og holdbare, hvilket sikrer glat mobilitet og pålidelig ydeevne i laboratorier.
  • Alsidigt design egnet til forskellige laboratorieapplikationer.
  • Letvægtskonstruktion med stærk bæreevne.
  • Udstyret med præcisionslejehjul, herunder 2 med bremser, for smidig og sikker mobilitet.
  • Fremstillet af polymerer i topkvalitet af nylonfibre for at modstå krævende arbejdsforhold.
  • Fremstillet af genanvendt polypropylen (PP) for at understøtte bæredygtighed og minimere miljøpåvirkningen.
  • Forstærket med solide stålblokke for øget holdbarhed.
  • Inkluderer 4 gummihjul (2 med låse) for stabilitet og nem bevægelse.
  • Designet til at bære en bæreevne på op til 250 kg.
Tekniske data
Produkttype Treble Trolley
Farve Sort
Bæreevne (engelsk) 551.15 lb.
Bæreevne (metrisk) 250 kg
Materiale Aluminium, Polypropylen, Polymer, Høj modulus gummi
Antal hylder 3