Få mere at vide
DuraLab Laboratorievogn stor
Artikelnummer. 30280262
Skift visning
Antal hylder:
2
3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal hylder
30280262 2
30280264 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30280262 Leverandør DuraLab Leverandørnr. DRL0004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 DKK
    1139.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 90.34 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Laboratorievogne er lette, alsidige og holdbare, hvilket sikrer glat mobilitet og pålidelig ydeevne i laboratorier.
  • Alsidigt design egnet til forskellige laboratorieapplikationer.
  • Letvægtskonstruktion med stærk bæreevne.
  • Udstyret med præcisionslejehjul, herunder 2 med bremser, for smidig og sikker mobilitet.
  • Fremstillet af polymerer i topkvalitet af nylonfibre for at modstå krævende arbejdsforhold.
  • Fremstillet af genanvendt polypropylen (PP) for at understøtte bæredygtighed og minimere miljøpåvirkningen.
  • Forstærket med solide stålblokke for øget holdbarhed.
  • Inkluderer 4 gummihjul (2 med låse) for stabilitet og nem bevægelse.
  • Designet til at bære en bæreevne på op til 250 kg.
Tekniske data
Produkttype Dobbelt Trolley
Farve Sort
Bæreevne (engelsk) 551.15 lb.
Bæreevne (metrisk) 250 kg
Materiale Aluminium, Polypropylen, Polymer, Høj modulus gummi
Antal hylder 2