Få mere at vide
Gestigkeit Harry Laboratorie termoregulator
Artikelnummer. 10547092
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
20 °C til 600 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
10547092 20 °C til 600 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 10547092 Leverandør Gestigkeit Harry Leverandørnr. TR283T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12098.40 DKK
    9001.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 3097.22 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Den mikroprocessorstyrede temperaturregulator TR 28-3T er en reguleringsenhed til højtemperaturkogepladen.
  • Reguleringsenhed til højtemperaturkogepladen
  • Efter at temperaturen er valgt med tastaturet, holdes den konstant af PID-regulatoren.
Tekniske data
Temperatur (engelsk) Maksimum 1112 °F
Længde (metrisk) ledning 1.8 m
Temperaturområde (engelsk) 68 °F til 1.112° F
Temperatur (metrisk) Maksimum 600 °C
Temperaturområde (metrisk) 20 °C til 600 °C
Dimensioner (L x B x H) 200 x 65 x 280 mm
Vægt (metrisk) 2.2 kg
Frekvens 50/60 Hz
Display Type Digital
Spænding 220/240 V