Få mere at vide
JULABO™ LC4 Laboratorietemperaturregulator
Product Code. 10468472
Change view
Click to view available options
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +350 °C
Unit Size:
Hver
Product Code. Temperaturområde (metrisk) Unit Size
10468472 -50 °C til +350 °C Hver
1 options
Product Code. 10468472 Supplier JULABO™ Supplier No. 9700140
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Levere temperaturafhængige måle-, kontrol-, sikkerheds- og overvågningsopgaver. Inkluderer MULTI-DISPLAY (LED) og stænktæt tastatur. Høj/lav temperatur advarselsfunktioner med en patenteret intervaltone sikrer sikker drift. Typiske anvendelser: varmekapper, varmebade og varmemåtter.
  • PID temperaturkontrol
  • Lyst, stort LED-display
  • Konstant indikation af setpunkt og aktuelle værdier
  • Stænksikkert tastatur
  • Justerbar høj temperatur afskæring
  • RS232-grænseflade
Specifications
Certificeringer/compliance CE
Højde (metrisk) 16 cm
Fugtighed 50 % ved 40 °C
Længde (metrisk) 17 cm
Temperatur (metrisk) Maksimum 350 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +350 °C
Bredde (metrisk) 17 cm
Watt 2kW
Dimensioner (L x B x H) 17 x 17 x 16cm
Model- LC4
Vægt (metrisk) 3 kg
Strømstyrke 10 A
Display Type LED
Type Laboratorie temperaturregulator
Til brug med (applikation) Varmekapper, varmebade og varmemåtte
Spænding 230 V