Få mere at vide
Koettermann™ Laboratorie drejestol
Artikelnummer. 15397473
Skift visning
Højde (metrisk):
560 til 820 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15397473 560 til 820 mm Hver
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15397473 Leverandør Koettermann™ Leverandørnr. 94200002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9035.00 DKK
    2113.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 6921.22 DKK
    76% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Justerbar laboratorie-drejestol med løbere. Koettermann™ Laboratory Swivel Chair har sæde og ryglæn i PU-skum samt fodstøtte.
  • Justerbar
  • PU skum sæde og ryglæn
  • Fodstøtte
Tekniske data
Produkttype Lab drejestol
Farve Sort
Justerbar Højde
Højde (metrisk) 560 til 820 mm
Inkluderer Skydere og fodstøtte
Fodstøtte Ja