Få mere at vide
Astell Laboratoriestandard 63L Ecofill Toploading Autoklave Pack
Artikelnummer. 30245616
Click to view available options
Controller type:
Ekspert VGA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30245616
Marke: Astell AMA240XSC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
En automatisk vandpåfyldningsautoklave udstyret med populære muligheder, der bruges i de fleste laboratorier: Load Sensed Process Timing og ventilatorkøling (eksternt), også inklusiv pakning og levering.
  • Laboratory Standard Compact Ecofill Toploader er udstyret med belastningsregistreret procestiming og ventilatorkøling, hvilket giver den afkøling og forbedrede væskehåndteringskapacitet, der kræves af de fleste laboratorier.
  • Yderligere valgfri opgraderinger er tilgængelige for at forbedre dens muligheder yderligere for mere specialistkrav.
  • De 63 liters kompakte topfyldte autoklaver er gulvstående selvstændige sterilisatorenheder, der ikke kræver VVS og drives fra en standard enfaset strømforsyning.
  • Alle kompakte autoklaver er udstyret med hjul for nem bevægelse.
  • Ecofill-versionen har et integreret reservoir og et indbygget autofill-vandrecirkulationssystem.
  • Når reservoiret er fyldt, giver dette vand i op til 15 cyklusser og fungerer også som en opsamlingsbeholder for kondensat og vandet, der automatisk returneres fra kammeret ved slutningen af hver cyklus, hvilket minimerer vandforbruget
  • 316 rustfrit stål elektropoleret kammer
  • Bundhylde i kammeret
  • Kalibrering og validering tilgængelig
  • Hjul monteret for let at flytte enheden
  • FDA 21 CFR part 11 softwaremulighed tilgængelig
  • Kølelås
  • Hurtigvirkende dørlukningsmekanisme
  • Fem adgangskodeniveauer for at forhindre brugere på lavere niveau i at foretage ændringer
  • Fem forprogrammerede cyklusser og op til 50 tilgængelige
  • Holdvarm/forsinket start-funktion
  • Ingen vandforsyning eller afløb nødvendig
  • Optimeret til lavt vand- og strømforbrug
  • Overtemperaturbeskyttelse
  • Trykmåler
  • Selvstændigt design uden installation påkrævet - bare fyld den med vand og tilslut den, og maskinen er klar til brug
  • Standard Astell sikkerhedsfunktioner
  • Temperaturområde på 100 °C til 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
  • Timed/Pulsed Free Steaming
  • Fuldt programmerbar 5,7 tommer. Farve Touch Screen controller
  • USB interface til download af controllerdataValidation Port
Spezifikation
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Controller type Ekspert VGA
Strømstyrke 13 A
Certificeringer/compliance PED 2014/68/EU, ISO 17025:2005 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Farve Sort og hvid
Kapacitet (engelsk) 13,85 gal.
Kapacitet (metrisk) 63 L
Dybde (metrisk) kammer 668 mm
Diameter (engelsk) kammer 13.622 tommer.
Dybde (engelsk) kammer 26,31 tommer.
Diameter (metrisk) kammer 346 mm
Til brug med (applikation) Sterilisering af glasvarer, Steriliseringsinstrumenter, Steriliseringsvæsker, Steriliseringsmedier, Sterilisering af affald
Længde (engelsk) 27,76 tommer.
Længde (metrisk) 705 mm
Produkttype Autoklave, Top-loading Compact
Temperatur (engelsk) 221 °F til 280 °F
Temperatur (metrisk) 100 °C til 138 °C
Vægt (metrisk) 130 kg
Elektriske krav 230 V, 13 A, 50/60 Hz, (N+E)
Frekvens 50/60 Hz
Interface VGA (640x480) farve TFT + analog resistiv berøringsskærm
Driftstryk 0,2 til 2,4 bar
Programmerbarhed Ja
Mængde 1 stk.
Spænding 230 V
Sterilitet Ikke steril
Forsendelsesvægt (metrisk) 147 kg
Dimensioner (L x B x H) 705 x 530 x 1070 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt