Få mere at vide
Astell Laboratoriestandard 63 L Classic Toploading Autoklav-komplet pakke til flaskemedier
Artikelnummer. 30245626
Skift visning
Controller type:
Ekspert VGA
Artikelnummer. Controller type
30245626 Ekspert VGA
1 options
Artikelnummer. 30245626 Leverandør Astell Leverandørnr. AMA440XSC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
En manuelt vandfyldt autoklave udstyret med populære muligheder, der bruges i de fleste laboratorier: Load Sensed Process Timing, Ventilatorkøling (ekstern) og kondensatflaske, inklusive emballage og levering.
  • Autoklaven har også: Timed/pulsed freesteaming. 5 forudindstillede cyklusser.
  • Nemt lukkesystem.
  • USB interface.
  • Elektropoleret trykbeholder i rustfrit stål.
  • Overtemperaturafbryder.
  • Termoelement indgangsport.
  • Kølig låsebeskyttelse til væskecyklusser.
  • Trykmåler.
  • Sikkerhedsventil testprogram. 5,7 tommer farve touchscreen controller.
  • Laboratory Standard Compact Classic Toploader er udstyret med belastningsregistreret procestiming og ventilatorkøling, hvilket giver den afkøling og forbedrede væskehåndteringskapacitet, der kræves af de fleste laboratorier.
  • Yderligere valgfri opgraderinger er tilgængelige for at forbedre dens muligheder yderligere for mere specialistkrav.
  • De 63 L kompakte topfyldte autoklaver er gulvstående selvstændige sterilisatorenheder, der ikke kræver VVS og drives fra en standard enfaset strømforsyning.
  • Alle kompakte autoklaver er udstyret med hjul for nem bevægelse.
  • Den klassiske version kræver manuel vandpåfyldning og under cyklussen forlader kondensat beholderen via et silikoneslange, der kan forbindes til en varmebestandig flaske.
  • 316 rustfrit stål elektropoleret kammer
  • Bundhylde i kammeret
  • Kalibrering og validering tilgængelig
  • Hjul monteret for let at flytte enheden
  • FDA 21 CFR part 11 softwaremulighed tilgængelig
  • Kølelås
  • Hurtigvirkende dørlukningsmekanisme
  • Fem adgangskodeniveauer for at forhindre brugere på lavere niveau i at foretage ændringer
  • Fem forprogrammerede cyklusser og op til 50 tilgængelige
  • Holdvarm/forsinket start-funktion
  • Ingen vandforsyning eller afløb nødvendig
  • Optimeret til lavt vand- og strømforbrug
  • Overtemperaturbeskyttelse
  • Trykmåler
  • Selvstændigt design uden installation påkrævet - bare fyld den med vand og tilslut den, og maskinen er klar til brug
  • Standard Astell sikkerhedsfunktioner
  • Temperaturområde på 100 °C til 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
  • Timed/Pulsed Free Steaming
  • Fuldt programmerbar 5,7 tommer. Farve Touch Screen controller
  • USB interface til download af controllerdata
  • Valideringsport
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Controller type Ekspert VGA
Strømstyrke 13 A
Certificeringer/compliance PED 2014/68/EU, ISO 17025:2005 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Farve Sort og hvid
Kapacitet (engelsk) 13,85 gal
Kapacitet (metrisk) 63 L
Dybde (metrisk) kammer 668 mm
Diameter (engelsk) kammer 13,622 tommer
Dybde (engelsk) kammer 26,31 tommer
Diameter (metrisk) kammer 346 mm
Til brug med (applikation) Sterilisering af glasvarer, Steriliseringsinstrumenter, Steriliseringsvæsker, Steriliseringsmedier, Sterilisering af affald
Længde (metrisk) 705 mm
Produkttype Autoklave, Top-loading Compact
Temperatur (engelsk) 221 °F til 280 °F
Temperatur (metrisk) 100 °C til 138 °C
Vise VGA (640x480) farve TFT + analog resistiv berøringsskærm
Vægt (metrisk) 130 kg
Elektriske krav 230 V, 13 A, 50/60 Hz, (N+E)
Frekvens 50/60 Hz
Interface VGA (640x480) farve TFT + analog resistiv berøringsskærm
Driftstryk 0,2 til 2,4 bar
Programmerbarhed Ja
Mængde 1 stk.
Spænding 230 V
Sterilitet Ikke steril
Forsendelsesvægt (metrisk) 147 kg
Dimensioner (L x B x H) 705 x 530 x 1070 mm