Få mere at vide
Astell Laboratoriestandard 63 L Classic Benchtop Autoklav-komplet pakke til flaskemedier
Artikelnummer. 30245622
Skift visning
Controller type:
Ekspert VGA
Artikelnummer. Controller type
30245622 Ekspert VGA
1 options
Artikelnummer. 30245622 Leverandør Astell Leverandørnr. AMB440XSC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
En manuelt vandfyldt autoklave udstyret med populære muligheder, der bruges i de fleste laboratorier: Load Sensed Process Timing, Ventilatorkøling (ekstern) og kondensatflaske, inklusive emballage og levering.
  • Laboratory Standard Classic Benchtop Autoclave er udstyret med belastningsregistreret procestiming, blæserkøling og en kondensatflaske, hvilket giver den afkøling og forbedrede væskehåndteringskapacitet, der kræves af de fleste laboratorier.
  • Yderligere valgfri opgraderinger er tilgængelige for at forbedre dens muligheder yderligere for mere specialistkrav.
  • Astell AMB Benchtop-autoklaver er selvstændige sterilisatorenheder, der ikke kræver VVS og fungerer fra en standard enfaset strømforsyning.
  • Alle kompakte autoklaver er udstyret med hjul for nem bevægelse.
  • Den klassiske version kræver manuel vandpåfyldning og under cyklussen forlader kondensat beholderen via et silikoneslange, der kan forbindes til en varmebestandig flaske.
  • 316 rustfrit stål elektropoleret kammer
  • Bundhylde i kammeret
  • Kalibrering og validering tilgængelig
  • Kølelås
  • Hurtigvirkende dørlukningsmekanisme
  • Fem forprogrammerede cyklusser og op til 50 tilgængelige
  • Svømmerkontakt niveaukontrol (vand)
  • Holdvarm/forsinket start-funktion
  • Ingen vandforsyning eller afløb nødvendig
  • Optimeret til lavt vand- og strømforbrug
  • Overtemperaturbeskyttelse
  • Trykmåler
  • Selvstændigt design uden installation påkrævet - bare fyld den med vand og tilslut den, og maskinen er klar til brug
  • Standard Astell sikkerhedsfunktioner
  • Temperaturområde på 100 °C til 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
  • Timed/Pulsed Free Steaming
  • Fuldt programmerbar 5,7 tommer. Farve Touch Screen controller
  • USB interface til download af controllerdata
  • Valideringsport
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Controller type Ekspert VGA
Strømstyrke 13 A
Certificeringer/compliance PED 2014/68/EU, ISO 17025:2017 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Farve Sort og hvid
Kapacitet (engelsk) 13,85 gal
Kapacitet (metrisk) 63 L
Dybde (metrisk) kammer 671 mm
Diameter (engelsk) kammer 13,58 tommer
Dybde (engelsk) kammer 26,42 tommer
Diameter (metrisk) kammer 345 mm
Til brug med (applikation) Sterilisering af glasvarer, Steriliseringsinstrumenter, Steriliseringsvæsker, Steriliseringsmedier, Sterilisering af affald
Længde (engelsk) 39,61 tommer
Længde (metrisk) 1006 mm
Produkttype Bordautoklave
Temperatur (engelsk) 221 °F til 279 °F
Temperatur (metrisk) 105 °C til 128 °C
Vægt (metrisk) 130 kg
Elektriske krav 230 V, 13 A, 50/60 Hz, (N+E)
Frekvens 50/60 Hz
Interface VGA (640x480) farve TFT + analog resistiv berøringsskærm
Latex fri Nej
Driftstryk 0,2 til 2,4 bar
Programmerbarhed Ja
Mængde 1 stk.
Spænding 230 V
Sterilitet Ikke steril
Forsendelsesvægt (metrisk) 147 kg
Dimensioner (L x B x H) 1006 x 520 x 605 mm