Få mere at vide
Astell Laboratoriestandard 43 L Classic Benchtop Autoklav-komplet pakke til flaskemedier
Beskrivelse
- Laboratory Standard Classic Benchtop Autoclave er udstyret med belastningsregistreret procestiming, blæserkøling og en kondensatflaske, hvilket giver den afkøling og forbedrede væskehåndteringskapacitet, der kræves af de fleste laboratorier.
- Yderligere valgfri opgraderinger er tilgængelige for at forbedre dens muligheder yderligere for mere specialistkrav.
- Astell AMB Benchtop-autoklaver er selvstændige sterilisatorenheder, der ikke kræver VVS og fungerer fra en standard enfaset strømforsyning.
- Alle kompakte autoklaver er udstyret med hjul for nem bevægelse.
- Den klassiske version kræver manuel vandpåfyldning og under cyklussen forlader kondensat beholderen via et silikoneslange, der kan forbindes til en varmebestandig flaske.
- 316 rustfrit stål elektropoleret kammer
- Bundhylde i kammeret
- Kalibrering og validering tilgængelig
- Kølelås
- Hurtigvirkende dørlukningsmekanisme
- Fem forprogrammerede cyklusser og op til 50 tilgængelige
- Svømmerkontakt niveaukontrol (vand)
- Holdvarm/forsinket start-funktion
- Ingen vandforsyning eller afløb nødvendig
- Optimeret til lavt vand- og strømforbrug
- Overtemperaturbeskyttelse
- Trykmåler
- Selvstændigt design uden installation påkrævet - bare fyld den med vand og tilslut den, og maskinen er klar til brug
- Standard Astell sikkerhedsfunktioner
- Temperaturområde på 100 °C til 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
- Timed/Pulsed Free Steaming
- Fuldt programmerbar 5,7 tommer. Farve Touch Screen controller
- USB interface til download af controllerdata
- Valideringsport
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Controller type | Ekspert VGA |
| Strømstyrke | 13 A |
| Certificeringer/compliance | PED 2014/68/EU, ISO 17025:2017 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015 |
| Farve | Sort og hvid |
| Kapacitet (engelsk) | 9,46 gal |
| Kapacitet (metrisk) | 43 L |
| Dybde (metrisk) kammer | 465 mm |
| Diameter (engelsk) kammer | 13,58 tommer |
| Dybde (engelsk) kammer | 18,31 tommer |
| Vis mere |