Få mere at vide
Astell Laboratoriestandard 33 L Ecofill Bordplade Autoklav-komplet pakke til flaskemedier
Artikelnummer. 30245617
Skift visning
Controller type:
Ekspert VGA
Artikelnummer. Controller type
30245617 Ekspert VGA
1 options
Artikelnummer. 30245617 Leverandør Astell Leverandørnr. AMB220XSC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
En automatisk vandpåfyldningsautoklave udstyret med populære muligheder, der bruges i de fleste laboratorier: Load Sensed Process Timing og ventilatorkøling (eksternt), også inklusiv pakning og levering.
  • Laboratory Standard Ecofill Benchtop Autoclave er udstyret med belastningsregistreret procestiming og blæserkøling, hvilket giver den afkøling og forbedrede væskehåndteringskapacitet, der kræves af de fleste laboratorier.
  • Yderligere valgfri opgraderinger er tilgængelige for at forbedre dens muligheder yderligere for mere specialistkrav.
  • Astell AMB Benchtop-autoklaver er selvstændige sterilisatorenheder, der ikke kræver VVS og fungerer fra en standard enfaset strømforsyning.
  • Alle kompakte autoklaver er udstyret med hjul for nem bevægelse.
  • Ecofill-versionen har et integreret reservoir og et indbygget autofill-vandrecirkulationssystem.
  • Når reservoiret er fyldt, giver dette vand i op til 15 cyklusser og fungerer også som en opsamlingsbeholder for kondensat og det vand, der automatisk returneres fra kammeret ved slutningen af hver cyklus, hvilket minimerer vandforbruget.
  • 316 rustfrit stål elektropoleret kammer
  • Bundhylde i kammeret
  • Kalibrering og validering tilgængelig
  • Kølelås
  • Hurtigvirkende dørlukningsmekanisme
  • Fem forprogrammerede cyklusser og op til 50 tilgængelige
  • Svømmerkontakt niveaukontrol (vand)
  • Holdvarm/forsinket start-funktion
  • Ingen vandforsyning eller afløb nødvendig
  • Optimeret til lavt vand- og strømforbrug
  • Overtemperaturbeskyttelse
  • Trykmåler
  • Selvstændigt design uden installation påkrævet - bare fyld den med vand og tilslut den, og maskinen er klar til brug
  • Standard Astell sikkerhedsfunktioner
  • Temperaturområde på 100 °C til 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
  • Timed/Pulsed Free Steaming
  • Fuldt programmerbar 5,7 tommer. Farve Touch Screen controller
  • USB interface til download af controllerdata
  • Valideringsport
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Controller type Ekspert VGA
Strømstyrke 13 A
Certificeringer/compliance PED 2014/68/EU, ISO 17025:2017 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Farve Sort og hvid
Kapacitet (engelsk) 7,26 gal
Kapacitet (metrisk) 33 L
Dybde (metrisk) kammer 358 mm
Diameter (engelsk) kammer 13,58 tommer
Dybde (engelsk) kammer 14,09 tommer
Diameter (metrisk) kammer 345 mm
Til brug med (applikation) Sterilisering af glasvarer, Steriliseringsinstrumenter, Steriliseringsvæsker, Steriliseringsmedier, Sterilisering af affald
Længde (metrisk) 808 mm
Produkttype Autoklavering
Temperatur (engelsk) 221 °F til 278 °F
Temperatur (metrisk) 100 °C til 134 °C
Vise VGA (640x480) farve TFT + analog resistiv berøringsskærm
Vægt (metrisk) 75 kg
Elektriske krav 230 V, 13 A, 50/60 Hz, (N+E)
Frekvens 50/60 Hz
Interface VGA (640x480) farve TFT + analog resistiv berøringsskærm
Latex fri Ja
Nettovægt (metrisk) 75 kg
Driftstryk 0,2 til 2,4 bar
Programmerbarhed Ja
Mængde 1 stk.
Spænding 230 V
Sterilitet Ikke steril
Forsendelsesvægt (metrisk) 115 kg
Dimensioner (L x B x H) 808 x 520 x 605 mm