Få mere at vide
Nickel Electro™ Laboratoriedigler i rustfrit stål
Artikelnummer. 12837683 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12837683 30 ml Pakke med 5
12817683 15 ml Pakke med 10
12827683 25 ml Pakke med 10
12847683 50 ml Pakke med 10
11479599 70 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12837683 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 125
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nickel Electro™ Laboratoriedigler i rustfrit stål er splintrede, sømløse og har en lys finish.
  • Rustfrit stål
  • Slidstærkt
  • Ikke-magnetisk
  • Sømløs
  • Splintfri
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Maks. Temperatur (metrisk) 550 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 10 Pk.
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (metrisk) 40 mm
Produkttype Laboratoriedigel