Få mere at vide
Nickel Electro™ Laboratoriedigler i rustfrit stål
Artikelnummer. 12827683 Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 12827683
Brand: Nickel Electro™ 124
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nickel Electro™ Laboratoriedigler i rustfrit stål er splintrede, sømløse og har en lys finish.
  • Rustfrit stål
  • Slidstærkt
  • Ikke-magnetisk
  • Sømløs
  • Splintfri
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Maks. Temperatur (metrisk) 550 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 10 Pk.
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 35 mm
Højde (metrisk) 35 mm
Produkttype Laboratoriedigel