Få mere at vide
Nickel Electro™ Laboratorie-digellåg i rustfrit stål
Shop alle Nickel-Electro produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Indeholder
DiameterMetricOuter
Kræver
Autoklaverbar, dimMaterial, ProdukttypeSpecifikationer, Kvantitet, Form
- Ikke-magnetisk
- Stemplet med ordet rustfrit stål for at hjælpe med at identificere materiale, når det er i brug
- Flad form med en fordybning til centrering på digler
- Inkluderer en forlængelse på den ene side, der fungerer som håndtag
- Fri for sprækker
Ikke magnetisk, lys finish, sprækkefrit låg, håndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Mængde | 10 Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30 mm |
| Produkttype | Digel låg |
| Form | Flad |