Få mere at vide
Nickel Electro™ Laboratorie-digellåg i rustfrit stål
Artikelnummer. 11409609 Shop alle Nickel-Electro produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11409609
Brand: Nickel Electro™ 165
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
DiameterMetricOuter
Kræver
Autoklaverbar, dimMaterial, ProdukttypeSpecifikationer, Kvantitet, Form
Komplet en digel i rustfrit stål med et ikke-magnetisk låg med blank finish. Nickel Electro™ Laboratorie-digellåget i rustfrit stål er fladt med en fordybning til centrering og inkluderer en forlængelse på den ene side, der fungerer som et håndtag.
  • Ikke-magnetisk
  • Stemplet med ordet rustfrit stål for at hjælpe med at identificere materiale, når det er i brug
  • Flad form med en fordybning til centrering på digler
  • Inkluderer en forlængelse på den ene side, der fungerer som håndtag
  • Fri for sprækker
Ikke magnetisk, lys finish, sprækkefrit låg, håndtag
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Mængde 10 Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Produkttype Digel låg
Form Flad