Få mere at vide
Bochem™ Laboratoriepotte
Artikelnummer. 10539242
Skift visning
Kapacitet: 20L
Artikelnummer.
10539242 Kapacitet: 20L
1 options
Artikelnummer. 10539242 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8367
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Bochem™ Laboratoriegryden er konstrueret af rustfrit stål for holdbarhed.
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 320mm
Højde (metrisk) 270mm
Kapacitet (metrisk) 20 L
Materiale Rustfrit stål (18/10)