Få mere at vide
Laboratoriebufferopløsning, pH 9,21, blå, Reagecon™ Artikelnummer.: 11796388
Laboratoriebufferopløsning, pH 9,21, blå, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11796388 Shop alle Reagecon produkter
250 mL, 250ml
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 11796388
Brand: Reagecon 90515
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til brug i laboratorie-pH-måling. Reagecon™ Laboratoriebufferopløsning, pH 9,21, blå er testet ved 20 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,02. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet og leveres med et detaljeret analysecertifikat.
Reagecon fremstiller det mest omfattende udvalg af pH-reagenser i verden; disse er designet til at passe til alle slutbrugerkrav. Denne buffer i laboratoriekvalitet er fremstillet efter krævende specifikationer med en forlænget holdbarhed og leveres med et detaljeret analysecertifikat og en omfattende etiket. Den er farvekodet for nem identifikation.
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Blå
pH 9.21 ±0.02
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Characteristic
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1921525B1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/05/2025 Artikelnummer90515
Partinummer1921524F2 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/05/2025 Artikelnummer90515
Partinummer1921524F1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/10/2024 Artikelnummer90515
Partinummer1921523B1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/03/2024 Artikelnummer90515
Partinummer1921523B1 (1) CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/03/2024 Artikelnummer90515
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Laboratoriebufferopløsning, pH 9,21, blå, Reagecon™ >