Få mere at vide
Laboratoriebufferopløsning, pH 4,01, rød, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Beskrivelse
Reagecon fremstiller det mest omfattende udvalg af pH-reagenser i verden; disse er designet til at passe til alle slutbrugerkrav. Denne buffer i laboratoriekvalitet er fremstillet efter krævende specifikationer med en forlænget holdbarhed og leveres med et detaljeret analysecertifikat og en omfattende etiket. Den er farvekodet for nem identifikation.
Tekniske data
Tekniske data
Smeltepunkt | 0 °C |
Kogepunkt | 100 °C |
Farve | Rød |
pH | 4.01 ±0.02 |
Fysisk form | Væske |
Mængde | 250 mL |
Lugt | Odorless |
Opløselighedsinformation | Fully miscible in water |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Laboratoriebufferopløsning, pH 4,01, rød, Reagecon™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion