Få mere at vide
Laboratoriebufferopløsning, pH 2,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11726398 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 11726398
Brand: Reagecon 90518
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til brug i laboratorie-pH-måling. Reagecon™ Laboratoriebufferopløsning, pH 2,00 testes ved 20 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,02. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet og leveres med et detaljeret analysecertifikat.
Reagecon fremstiller det mest omfattende udvalg af pH-reagenser i verden; disse er designet til at passe til alle slutbrugerkrav. Denne buffer i laboratoriekvalitet er fremstillet efter krævende specifikationer med en forlænget holdbarhed og leveres med et detaljeret analysecertifikat og en omfattende etiket.
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
pH 2.00 ±0.02
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Characteristic
Opløselighedsinformation Fully miscible in water