Få mere at vide
Laboratoriebufferopløsning, pH 10,01, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11716378 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 11716378
Brand: Reagecon 90507
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til brug i laboratorie-pH-måling. Reagecon™ Laboratoriebufferopløsning, pH 10,01 testes ved 20 °C til et nøjagtighedsniveau på± 0,02. Denne kalibrerings- og kontrolbuffer er specielt formuleret til at sikre dens stabilitet og leveres med et detaljeret analysecertifikat.
Reagecon fremstiller det mest omfattende udvalg af pH-reagenser i verden; disse er designet til at passe til alle slutbrugerkrav. Denne buffer i laboratoriekvalitet er fremstillet efter krævende specifikationer med en forlænget holdbarhed og leveres med et detaljeret analysecertifikat og en omfattende etiket.
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
pH 10.01 ±0.02
Fysisk form Væske
Mængde 250 ml
Lugt Characteristic
Opløselighedsinformation Fully miscible in water