Få mere at vide
Laboratorieydelseskontrolstandard for miljøanalyse, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| K | 100 μg/ml |
| P | 100 μg/ml |
| SiO&subscript_2; | 100 μg/ml |
| Al | 20 μg/ml |
| Som | 20 μg/ml |
| B | 20 μg/ml |
| Ba | 20 μg/ml |
| Være | 20 μg/ml |
| Ca | 20 μg/ml |
| Cd | 20 μg/ml |
| Co | 20 μg/ml |
| Cr | 20 μg/ml |
| Cu | 20 μg/ml |
| Fe | 20 μg/ml |
| Li | 20 μg/ml |
| Mg | 20 μg/ml |
| Mn | 20 μg/ml |
| Mo | 20 μg/ml |
| Na | 20 μg/ml |
| Ni | 20 μg/ml |
| Pb | 20 μg/ml |
| Sb | 20 μg/ml |
| Se | 20 μg/ml |
| Sn | 20 μg/ml |
| Sr | 20 μg/ml |
| Tl | 20 μg/ml |
| V | 20 μg/ml |
| Zn | 20 μg/ml |
| Ag | 5 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LPC Standard 1 |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride |
| Mængde | 500 mL |
| Grad | Miljø |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Various |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- LPC Standard 1
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug