Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Laboratorie notesbøger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200020865 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Dækfarve:
Blå
Rød
Sort
Regerede:
Gitter
Ja
Antal sider:
100
200
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11384035
Brand: Heathrow Scientific™ HS8610A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Registrer forskningsdata, eksperimentelle procedurer og designideer. Laboratorie-notesbøger indeholder periodiske og konverteringstabeller bagerst.
  • Nummererede, syrefri, sider
  • Inkluder mellemrum til titel, projektnummer, bognummer, dato og vidnets underskrift
  • Forede notesbøger har college-styrede sider for nem rapportskrivning
  • Betræk til alle versioner er vandtætte og kemikaliebestandige
  • Måler 218 x 281 mm
  • 12 pr sag
Tekniske data
Materiale Syrefrit papir
Regerede Gitter
Bredde (engelsk) Side 8,5 tommer
Længde (engelsk) Side 11''
Farve Sort
Dækfarve Sort
Længde (metrisk) side 27.9 cm
Bredde (metrisk) side 21.6 cm
Antal sider 100
Produkttype Notesbog
Mængde 12 Pk.