Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Laboratorie notesbøger
Artikelnummer. 11394035 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Dækfarve:
Blå
Rød
Sort
Regerede:
Gitter
Ja
Antal sider:
100
200
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dækfarve Regerede Antal sider Pakningsstørrelse
11394035 Blå Gitter 200 Hver
11384035 Sort Gitter 100 -
11304045 Rød Ja 200 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394035 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS8610B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00 DKK
    245.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.25 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Registrer forskningsdata, eksperimentelle procedurer og designideer. Laboratorie-notesbøger indeholder periodiske og konverteringstabeller bagerst.
  • Nummererede, syrefri, sider
  • Inkluder mellemrum til titel, projektnummer, bognummer, dato og vidnets underskrift
  • Forede notesbøger har college-styrede sider for nem rapportskrivning
  • Betræk til alle versioner er vandtætte og kemikaliebestandige
  • Måler 218 x 281 mm
  • 12 pr sag
Tekniske data
Materiale Syrefrit papir
Regerede Gitter
Bredde (engelsk) Side 8,5 tommer
Længde (engelsk) Side 11''
Farve Blå
Dækfarve Blå
Længde (metrisk) side 27.9 cm
Bredde (metrisk) side 21.6 cm
Antal sider 200
Produkttype Notesbog