Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Laboratorie notesbøger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11304045 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Dækfarve:
Blå
Rød
Sort
Regerede:
Gitter
Ja
Antal sider:
100
200
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11304045
Brand: Heathrow Scientific™ HS8610D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Registrer forskningsdata, eksperimentelle procedurer og designideer. Laboratorie-notesbøger indeholder periodiske og konverteringstabeller bagerst.
  • Nummererede, syrefri, sider
  • Inkluder mellemrum til titel, projektnummer, bognummer, dato og vidnets underskrift
  • Forede notesbøger har college-styrede sider for nem rapportskrivning
  • Betræk til alle versioner er vandtætte og kemikaliebestandige
  • Måler 218 x 281 mm
Tekniske data
Materiale Syrefrit papir
Regerede Ja
Bredde (engelsk) Side 8,5 tommer
Længde (engelsk) Side 11''
Farve Rød
Dækfarve Rød
Dimensioner (L x B) 11 x 8,5 tommer. (281 x 218 mm)
Længde (metrisk) side 27.9 cm
Bredde (metrisk) side 21.6 cm
Antal sider 200
Produkttype Laboratorie notesbog