Få mere at vide
Fisherbrand™ Laboratorie notesbøger
Shop alle Fisherbrand produkter
Dækfarve:
Blå
Grøn
Rød
Sort
Regerede:
Gitter
Ja
Antal sider:
100
200
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Syrefrie sider i arkivkvalitet er nummererede og indeholder mellemrum til titel, projektnummer, bognummer, dato og vidnets underskrift.
- Ligger fladt, når den åbnes.
- Brugerdata, notebook-instruktioner, indholdsfortegnelse, periodisk tabel og konverteringstabeller er inkluderet i hver bog.
- Bogmærkebånd holder din plads til hurtig reference.
- Betræk til alle versioner er vandtætte og kemikaliebestandige.
- Forede notesbøger har college-styrede sider for nem rapportskrivning.
- Alle notesbøger indeholder periodiske og konverteringstabeller bagerst.
- Markeringsbånd.
- 8-1/2 x 11 tommer. (218 x 281 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Pap/Papir |
| Regerede | Ja |
| Bredde (engelsk) Side | 8,5 tommer |
| Længde (engelsk) Side | 11'' |
| Farve | Blå |
| Dækfarve | Blå |
| Dimensioner (L x B) | 21.8 x 28.1 cm |
| Længde (metrisk) side | 27.9 cm |
| Bredde (metrisk) side | 21.6 cm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Vis mere |