Få mere at vide
Fisherbrand™ Laboratorie notesbøger
Artikelnummer. 15811668 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dækfarve:
Blå
Grøn
Rød
Sort
Regerede:
Gitter
Ja
Antal sider:
100
200
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dækfarve Regerede Antal sider unitSize
15811668 Rød Ja 200 Pakke med 6
15801668 Rød Ja 100 Pakke med 6
15891658 Rød Gitter 200 Pakke med 6
15881658 Rød Gitter 100 Pakke med 6
15861658 Blå Ja 100 Pakke med 6
15851658 Blå Gitter 200 Pakke med 6
15841658 Blå Gitter 100 Pakke med 6
15871658 Blå Ja 200 Pakke med 6
15831658 Sort Ja 200 Pakke med 6
15821658 Sort Ja 100 Pakke med 6
15811658 Sort Gitter 200 Pakke med 6
15801658 Sort Gitter 100 Pakke med 6
16216870 Grøn Gitter 100 Pakke med 6
16226870 Grøn Gitter 200 -
16236870 Grøn Ja 100 -
16246870 Grøn Ja 200 Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 15811668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    793.00 DKK
    737.61 DKK / Pakke med 6
    Spare 55.39 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold oplysninger sikkert og velorganiseret med disse laboratorie-notesbøger. De er ideelle til en række applikationer, herunder registrering af forskningsdata, eksperimentelle procedurer, design og udviklingsideer.
  • Syrefrie sider i arkivkvalitet er nummererede og indeholder mellemrum til titel, projektnummer, bognummer, dato og vidnets underskrift.
  • Ligger fladt, når den åbnes.
  • Brugerdata, notebook-instruktioner, indholdsfortegnelse, periodisk tabel og konverteringstabeller er inkluderet i hver bog.
  • Bogmærkebånd holder din plads til hurtig reference.
  • Betræk til alle versioner er vandtætte og kemikaliebestandige.
  • Forede notesbøger har college-styrede sider for nem rapportskrivning.
  • Alle notesbøger indeholder periodiske og konverteringstabeller bagerst.
  • Markeringsbånd.
  • 8-1/2 x 11 tommer. (218 x 281 mm)
Bemærk: Line model notesbøgerne har et lille indtryk af lodrette linjer. Linjerne er svage -- kun udskrevet ved 30%. Disse lodrette linjer er nyttige, hvis du skal tilføje grafer eller tegninger til siden.
Tekniske data
Materiale Pap/Papir
Regerede Ja
Bredde (engelsk) Side 8,5 tommer
Længde (engelsk) Side 11''
Farve Rød
Dækfarve Rød
Dimensioner (L x B) 21.8 x 28.1 cm
Længde (metrisk) side 27.9 cm
Bredde (metrisk) side 21.6 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Antal sider 200
Produkttype Notesbog