Få mere at vide
Fisherbrand™ Laboratorie notesbøger
Artikelnummer. 15801658 Shop alle Fisherbrand produkter
Dækfarve:
Blå
Grøn
Rød
Sort
Regerede:
Gitter
Ja
Antal sider:
100
200
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15801658
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold oplysninger sikkert og velorganiseret med disse laboratorie-notesbøger. De er ideelle til en række applikationer, herunder registrering af forskningsdata, eksperimentelle procedurer, design og udviklingsideer.
  • Syrefrie sider i arkivkvalitet er nummererede og indeholder mellemrum til titel, projektnummer, bognummer, dato og vidnets underskrift.
  • Ligger fladt, når den åbnes.
  • Brugerdata, notebook-instruktioner, indholdsfortegnelse, periodisk tabel og konverteringstabeller er inkluderet i hver bog.
  • Bogmærkebånd holder din plads til hurtig reference.
  • Betræk til alle versioner er vandtætte og kemikaliebestandige.
  • Forede notesbøger har college-styrede sider for nem rapportskrivning.
  • Alle notesbøger indeholder periodiske og konverteringstabeller bagerst.
  • Markeringsbånd.
  • 8-1/2 x 11 tommer. (218 x 281 mm)
Bemærk: Line model notesbøgerne har et lille indtryk af lodrette linjer. Linjerne er svage -- kun udskrevet ved 30%. Disse lodrette linjer er nyttige, hvis du skal tilføje grafer eller tegninger til siden.
Tekniske data
Materiale Pap/Papir
Regerede Gitter
Bredde (engelsk) Side 8,5 tommer
Længde (engelsk) Side 11''
Farve Sort
Dækfarve Sort
Dimensioner (L x B) 21.8 x 28.1 cm
Længde (metrisk) side 27.9 cm
Bredde (metrisk) side 21.6 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Grid Type 0,25 tommer (6 mm)
Antal sider 100
Produkttype Notesbog