Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkeldigler
Artikelnummer. p-8012503 Shop alle Nickel-Electro produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tykkelse (metrisk):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11489569
Brand: Nickel Electro™ 3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimale resultater med nikkel-digler. Med arbejdstemperaturer op til 350 C, °er den Nickel Electro™ Nikkel Crucible Capacity har konsekvent en lang levetid.
  • Høj form, uden låg
  • Velegnet til stærke baser og fosforsyre
  • Modstandsdygtig over for HF og Cl 2 under 500 C °og over for HCl
  • Kapacitet og dimensioner er omtrentlige
  • Arbejdstemperaturområde op til 350 °C sikrer diglen en lang levetid
  • I det analytiske laboratorium giver nikkel-digler en lavpris-digel
  • Kan bruges til forskning, eksperimenter, kemiske analyser, test, kvalitetskontrol og uddannelse
Tekniske data
Materiale Nikkel
Maks. Temperatur (metrisk) 350 °C
Mængde Hver
Tykkelse (metrisk) 0,5 mm
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Højde (metrisk) 30 mm
Produkttype Laboratoriedigel