Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkeldigler
Artikelnummer. 11499569 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tykkelse (metrisk):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) unitSize
11499569 35 mm 0,5 mm Hver
11489569 30 mm 0,5 mm Hver
11479569 20 mm 0,5 mm -
11429589 30 mm 1 mm Hver
11419599 40 mm 2 mm Hver
11409599 45 mm 1,5 mm Hver
11429579 50 mm 0,5 mm Hver
11439579 60 mm 0,5 mm Hver
11439599 60 mm 2 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11499569 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 4
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimale resultater med nikkel-digler. Med arbejdstemperaturer op til 350 C, °er den Nickel Electro™ Nikkel Crucible Capacity har konsekvent en lang levetid.
  • Høj form, uden låg
  • Velegnet til stærke baser og fosforsyre
  • Modstandsdygtig over for HF og Cl 2 under 500 C °og over for HCl
  • Kapacitet og dimensioner er omtrentlige
  • Arbejdstemperaturområde op til 350 °C sikrer diglen en lang levetid
  • I det analytiske laboratorium giver nikkel-digler en lavpris-digel
  • Kan bruges til forskning, eksperimenter, kemiske analyser, test, kvalitetskontrol og uddannelse
Tekniske data
Materiale Nikkel
Maks. Temperatur (metrisk) 350 °C
Mængde Hver
Tykkelse (metrisk) 0,5 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 35 mm
Højde (metrisk) 35 mm
Produkttype Laboratoriedigel