Beskrivelse
- Høj form, uden låg
- Velegnet til stærke baser og fosforsyre
- Modstandsdygtig over for HF og Cl 2 under 500 C °og over for HCl
- Kapacitet og dimensioner er omtrentlige
- Arbejdstemperaturområde op til 350 °C sikrer diglen en lang levetid
- I det analytiske laboratorium giver nikkel-digler en lavpris-digel
- Kan bruges til forskning, eksperimenter, kemiske analyser, test, kvalitetskontrol og uddannelse
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nikkel |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 350 °C |
| Mængde | Hver |
| Tykkelse (metrisk) | 0,5 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Produkttype | Laboratoriedigel |