Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkeldigler
Artikelnummer. 11419599 Shop alle Nickel-Electro produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tykkelse (metrisk):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11419599
Brand: Nickel Electro™ 37
Få optimale resultater med nikkel-digler. Med arbejdstemperaturer op til 350 C, °er den Nickel Electro™ Nikkel Crucible Capacity har konsekvent en lang levetid.
  • Tall form, without lid
  • Suitable for strong alkalis and phosphoric acid
  • Resistant to HF and Cl2below 500°C and to HCl
  • Capacity and dimensions are approximate
  • Working temperature range up to 350°C will ensure crucible has a long working life
  • In the analytical laboratory, nickel crucibles provide a low cost crucible
  • Can be used for research, experiments, chemical analysis, tests, quality control and education
Tekniske data
Materiale Nickel
Maks. Temperatur (metrisk) 350°C
Mængde Each
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (metrisk) 40 mm
Produkttype Laboratory Crucible