Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkeldigler
Artikelnummer. 11409599 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tykkelse (metrisk):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11409599 45 mm 1,5 mm Hver
11489569 30 mm 0,5 mm Hver
11479569 20 mm 0,5 mm -
11429589 30 mm 1 mm Hver
11499569 35 mm 0,5 mm Hver
11419599 40 mm 2 mm Hver
11429579 50 mm 0,5 mm Hver
11439579 60 mm 0,5 mm Hver
11439599 60 mm 2 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11409599 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 28
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00 DKK
    331.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 34.67 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Få optimale resultater med nikkel-digler. Med arbejdstemperaturer op til 350 C, °er den Nickel Electro™ Nikkel Crucible Capacity har konsekvent en lang levetid.
  • Høj form, uden låg
  • Velegnet til stærke baser og fosforsyre
  • Modstandsdygtig over for HF og Cl 2 under 500 C °og over for HCl
  • Kapacitet og dimensioner er omtrentlige
  • Arbejdstemperaturområde op til 350 °C sikrer diglen en lang levetid
  • I det analytiske laboratorium giver nikkel-digler en lavpris-digel
  • Kan bruges til forskning, eksperimenter, kemiske analyser, test, kvalitetskontrol og uddannelse
Tekniske data
Materiale Nikkel
Maks. Temperatur (metrisk) 350 °C
Mængde Hver
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 45 mm
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype Laboratoriedigel