Få mere at vide
Cytiva Laboratoriemanifold standardadapter til prop nr. 8
Artikelnummer. 17134441
:
Rustfrit stål
Artikelnummer. 17134441
Brand: Cytiva 4892
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør standardadapter til mikrobiologimanifold.
  • Lab-manifold er designet til fleksibilitet og reduktion af krydskontaminering
  • Lab-manifolden har udskiftelige adaptere til de fleste tragte og en koblingsenhed til at fordoble testkapaciteten, mens den stadig muliggør sterilisering i standard autoklaver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Nummer 8 Stopper
Materiale Fluoroelastomer
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. pakke 3/Pk.
Type Standard adapter