Få mere at vide
Cytiva Laboratoriemanifold MicroFunnel™ Adapter
:
Rustfrit stål
Beskrivelse
- Lab-manifold er designet til fleksibilitet og reduktion af krydskontaminering
- Lab-manifolden har udskiftelige adaptere til de fleste tragte og en koblingsenhed til at fordoble testkapaciteten, mens den stadig muliggør sterilisering i standard autoklaver
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. pakke | 3/Pk. |
| Type | MicroFunnel Adapter |